Få mere at vide
BD DRAQ5™
Artikelnummer. 15803959
Mængde:
50μ L
200μ L
Artikelnummer. 15803959
Brand: BD 564903
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges til at farve nukleinsyrer i levende eller fikserede celler. BD Pharmingen™ DRAQ5™ bruges også til cellecyklusanalyse ved DNA-indhold, kernevisualisering eller skelnen mellem kerneholdige celler fra affald eller celler med kerneceller.
  • Langt rødt fluorescerende DNA-farvestof
  • Cellegennemtrængelig
  • Bruges til at farve nukleinsyrer i levende eller fikserede celler
  • Har en excitationsbølgelængdemaksima på 598/646nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Langt-rød
Koncentration 5 mM
Indhold og opbevaring Opbevares ufortyndet ved 4 °C
Til brug med (applikation) Biobilleddannelse, Immunfluorescens, Intracellulær farvning (flowcytometri)
Farvetype DNA farvestof
Excitationsbølgelængdeområde 598/646 nm
Mængde 50μ L
Reaktivitet Testet i udvikling: Menneske, mus; Rapporteret reaktivitet: Rotte