Få mere at vide
BD Gul-grøn levende celle caspase probe
Artikelnummer. 15864369 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
50 prøver
Artikelnummer. Mængde
15864369 50 prøver
1 options
Artikelnummer. 15864369 Leverandør BD Leverandørnr. 565520
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Celler med aktive caspaser kan påvises. BD Pharmingen™ Yellow-Green Live Cell Caspase Probe indeholder en fluorochrom-mærket caspase-hæmmer. Fluorochrom-mærkede caspasehæmmere har tre funktionelle domæner: fluorochrom, 3-aminosyresekvens (VAD), der binder til det aktive sted af den aktiverede caspase, og fluormethylketon (FMK) del, der tillader proben at binde den aktive caspase irreversibelt.
  • Yellow-Green Live Cell Caspase Probe exciteres af den gul-grønne laser (med et excitationsmaksimum på 556 nm) og har en fluorescensemissionsmaksimum på 575 nm
  • Sonden er også godt exciteret af blå laser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 50 prøver
Reaktivitet Menneske, mus
Produkttype Gul-grøn levende celle Caspase Probe
Indhold og opbevaring -20°C
Til brug med (applikation) Flowcytometri, intracellulær farvning (flowcytometri)