Få mere at vide
BD Violet Levende Cell Caspase Probe
Artikelnummer. 15874369 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
50 prøver
Artikelnummer. Mængde
15874369 50 prøver
1 options
Artikelnummer. 15874369 Leverandør BD Leverandørnr. 565521
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Celler med aktive caspaser kan påvises. BD Pharmingen™ Violet Live Cell Caspase Probe indeholder en fluorochrom-mærket caspasehæmmer. Fluorochrom-mærkede caspasehæmmere har tre funktionelle domæner: fluorochrom, 3-aminosyresekvens (VAD), der binder til det aktive sted af den aktiverede caspase, og fluormethylketon (FMK) del, der tillader proben at binde den aktive caspase irreversibelt.
  • Violet Live Cell Caspase Probe exciteres af den violette laser (med et excitationsmaksimum på 403nm) og har en fluorescensemissionsmaksimum på 454nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 50 prøver
Reaktivitet Menneske, mus
Produkttype Violet Levende Cell Caspase Probe
Indhold og opbevaring -20°C
Til brug med (applikation) Flowcytometri, intracellulær farvning (flowcytometri)
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.