Få mere at vide
BD PFSK-1 Cell Lysate
Artikelnummer. 15846059
Skift visning
Mængde:
500 μg
Artikelnummer. Mængde
15846059 500 μg
1 options
Artikelnummer. 15846059 Leverandør BD Leverandørnr. 611942
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Rat Primitive Neuroectodermal Tumor, Brain
Convenient to use and provided in a denatured format allowing for immediate loading onto an SDS-PAGE gel
  • Useful control for western blotting application
  • Can be rich in endogenously expressed proteins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Væv PFSK-1
Mængde 500 μg
Opbevaringsbuffer 1mg/mL in SDS-PAGE Buffer: 62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% beta-mercaptoethanol, 0.003% Bromophenol Blue, 5% Glycerol
Værtsarter Rat
Koncentration 1 mg/mL
Indhold og opbevaring -20°C