Få mere at vide
BD Perm/Wash™ Buffer
Beskrivelse
- 10X stamopløsning indeholdende både føtalt bovint serum (FBS) og saponin
Det er ikke ualmindeligt, at farven på dette produkt varierer fra parti til parti. En lille mængde uopløseligt bundfald er også almindelig. Farvevariationer og/eller bundfald påvirker ikke produktets ydeevne.
Tekniske data
Tekniske data
| Formulering | Fetal Bovin Serum (FBS) Solution 10X og Saponin |
| Til brug med (applikation) | Kan bruges i intracellulær Cyto kine-farvning til at permeabilisere celler og som antistoffortynder og cellevaskebuffer |
| pH-område | 7,2 til 7,6 |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Produkttype | Perm eller vaskebuffer |
| Mængde | 100 mL |
| Format | Væske |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?