Få mere at vide
Perm / Wash™ Buffer I (10x), BD
Artikelnummer. 10620546
Skift visning
Mængde:
125 ml
Artikelnummer. Mængde
10620546 125 ml
1 options
Artikelnummer. 10620546 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 557885
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Intracellulær farvning af post-translationelt modificerede signalproteiner
Permeabiliser celler og tjener som antistoffortynder og cellevaskebuffer
  • Opbevaringsbuffer: Vandig bufret opløsning indeholdende saponin, føtalt bovint serum og≤ 0,09% natriumazid
Flowcytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perm/Wash Buffer I
Koncentration 10X
Til brug med (applikation) Intracellulær farvning af post-translationelt modificerede signalproteiner til at permeabilisere celler, tjene som antistoffortynder, cellevaskebuffer, flowcytometri, brugt til at permeabilisere eller vaske celler og fortynde antistoffer til immunfluorescens
Mængde 125 ml
Kun brug til forskning