Få mere at vide
Perm buffer IV (10x), BD
Artikelnummer. 15830459
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
50 ml
Produktkod. Mængde
15830459 50 ml
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15830459 Leverantör BD Biosciences Leverantörsnummer 560746
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Til forbedret immunfluorescerende farvning og påvisning af visse intracellulære phosphorylerede proteiner
BD Phosflow™ Perm Buffer IV (Perm Buffer IV) er beregnet til permeabilisering af paraformaldehydfikserede enkeltcellesuspensioner fremstillet af lymfoidt væv, perifere mononukleære blodceller (PBMC) og lyserede helblodsceller.
  • Behandling med buffer og efterfølgende vask med farvningsbuffer giver adgang for fluorescerende antistoffer til at farve intracellulære molekyler
  • Buffer bevarer lysspredningsegenskaber af celler
  • Giver kapacitet til intracellulær immunfluorescerende farvning som forberedelse til Phosflow cytometrisk analyse
Flowcytometri, Intracellulær farvning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Cell Permeabilization Buffer
Koncentration 10X
Til brug med (applikation) Permeabilisering af paraformaldehydfikserede enkeltcellesuspensioner fremstillet af lymfoidt væv, mononukleære celler fra perifert blod og lyserede helblodsceller, flowcytometri, intracellulær farvning
Mængde 50 ml
Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.