Få mere at vide
BD PBX Calcium Assay Kit
Artikelnummer. 15896279
Skift visning
Mængde:
10 forberedelser
100 forberedelser
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15896279 10 forberedelser
15816289 100 forberedelser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15896279 Leverandør BD Leverandørnr. 640175
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Calcium Indicator, 10X PBX Signal Enhancer
Til homogen måling af intracellulære calciumændringer
  • Indebærer et farvetilsætningstrin
  • Kræver ikke vask
  • Tillader nem implementering i highthroughput-miljøer
  • Probenecid, en standardhæmmer af uspecifik aniontransport, er ikke påkrævet til påfyldning af farvestoffer
  • Kan forbedre tilbageholdelse af farvestoffet i celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C
Til brug med (applikation) Til homogen måling af intracellulære calciumændringer
Inkluderer 1 hætteglas calciumindikator, 10mL PBX signalforstærker (10X, frysetørret), 90mL calciumanalysebuffer 1X
Mængde 10 forberedelser
Type Calcium assay kit
Kun forskningsbrug