missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BD P19 Cell Lysate

Artikelnummer. 15806009
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15806009 500 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15806009 Leverandør BD Leverandørnr. 611673

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Indeholder

Mouse Embryonal Carcinoma

Convenient to use and provided in denatured format allowing for immediate loading onto SDS-PAGE gel

  • Useful control for western blotting application
  • Rich in endogenously expressed proteins
  • Storage buffer: SDS-PAGE buffer (62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% b-mercaptoethanol, 0.003% bromophenol blue, 5% glycerol)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Væv Embryonal Carcinoma
Mængde 500 μg
Opbevaringsbuffer 1mg/mL in SDS-PAGE Buffer: 62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% beta-mercaptoethanol, 0.003% Bromophenol Blue, 5% Glycerol
Værtsarter Mouse
Koncentration 1 mg/mL
Indhold og opbevaring -20°C
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.