Få mere at vide
BD Organelle Sampler Kit
Artikelnummer. 15846279
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
15846279 1 sæt
1 options
Meget giftige, fortyndede azidforbindelser i rindende vand før de kasseres for at undgå ophobning af potentielt eksplosive aflejringer i VVS
Artikelnummer. 15846279 Leverandør BD Leverandørnr. 612740
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Meget giftige, fortyndede azidforbindelser i rindende vand før de kasseres for at undgå ophobning af potentielt eksplosive aflejringer i VVS
Indeholder
Annexin II, BiP/GRP78, b-Catenin, Caveolin 1, Connexin-43, EEA1, GM130, Integrina2/VLA-2a, Lamp-1, MAP2B, Bcl-2, Nucleoporin p62, Paxillin, ZO-1, Storage Buffer: aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≥0.09% sodium azide
For blotting and immunoassay procedures
  • Concentration: 250μg/mL
Western Blotting, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 sæt
Kun forskningsbrug