Få mere at vide
BD OptEIA™ Mouse IL-3 ELISA Set
Artikelnummer. 15828028
Skift visning
Mængde:
20 tallerkener
Artikelnummer. Mængde
15828028 20 tallerkener
1 options
Artikelnummer. 15828028 Leverandør BD Leverandørnr. 555228
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
  • Capture Antibody: Anti-mouse IL-3
  • Detection Antibody: Biotinylated anti-mouse IL-3
  • Enzyme Reagent: Streptavidin-horseradish peroxidase conjugate (SAv-HRP)
  • Standard: Recombinant mouse IL-3 (lyophilized)
Develop ELISAs for natural or recombinant mouse IL-3 in serum, plasma and cell culture supernatants.
  • Sufficient materials are provided to yield approximately 20 plates of 96-wells
Enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype ELISA Kit
Mængde 20 tallerkener
Arter Mouse
Krydsreaktivitet Mouse
Form Liquid
Til brug med (applikation) ELISA
Sættets indhold Capture Antibody, detection Antibody, Streptavidin-HRP, standards
Indhold og opbevaring 4°C