Få mere at vide
BD OptEIA™ Human IL-15 ELISA Sæt
Beskrivelse
Indeholder
Indfangningsantistof, detektionsantistof, streptavidin-HRP-standarder.
- Størrelse: 20 tallerkener
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | ELISA Kit |
| Mængde | 20 plader |
| Krydsreaktivitet | ADN |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Sættets indhold | Capture Antibody, detektionsantistof, Streptavidin-HRP, standarder |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |