Få mere at vide
BD OptEIA™ Assay fortyndingsmiddel
Artikelnummer. 10617325
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
10617325 500 ml
1 options
Artikelnummer. 10617325 Leverandør BD Leverandørnr. 555213
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En bufferet proteinopløsning indeholdende føtalt bovint serum, der er beregnet til brug i BD OptEIA ELISA Sæt
  • Fungerer som blokeringsmiddel for ELISA plader
  • Fungerer som fortynder til ELISA standarder/prøver
  • Anvendes under klargøring af arbejdsdetektoren beskrevet i specifikt BD OptEIA ELISA Indstil protokoller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Immunoreagensanalysefortynder
Til brug med (applikation) ELISA
Mængde 500 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • assay dilutent
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one