Få mere at vide
BD Nokor™ Admix Fyld nåle
Beskrivelse
- De BD Nokor ™ punktdesignet har en kanylesideport til at placere væske på sidevæggen af en beholder
- Reducerer skumdannelse eller pulverspray under rekonstituering af medicin
- Eliminerer tilstoppet kanyle for at bevare udluftningsevnen
- Reducerer internt beholdertryk
- Hjælper med hurtig medicinrekonstitution
- Hovedbundslignende spids glider hurtigt og nemt gennem hætteglasprop
- Reducerer risikoen for at udstanse gummipartikler under indføring
- Forhindrer lægemiddellækage under tilbagetrækning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE-mærke |
| Farve | Sort med lilla forbindelse |
| Oversigt | Mikrotynd væg |
| Nålemåler | 16 G |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 1.6 mm |
| Til brug med (applikation) | Medicinrekonstitution |
| Latex fri | Ja |
| Længde (engelsk) Nål | 1 tomme |
| Produkttype | Fyld nål |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vis mere |