Få mere at vide
BD NIH 3T3 Cell Lysate
Artikelnummer. 15825939
Skift visning
Mængde:
500 μg
Artikelnummer. Mængde
15825939 500 μg
1 options
Artikelnummer. 15825939 Leverandør BD Leverandørnr. 611452
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Mouse Embryonic Fibroblast.
Used as a control for the western blotting application
A source that can be rich in endogenously expressed proteins, this lysate is convenient to use and provided in a denatured format allowing for immediate loading onto an SDS-PAGE gel.
  • Concentration: 1mg/mL
  • Size: 500μg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Væv Embryonic Fibroblast
Mængde 500 μg
Opbevaringsbuffer 1mg/mL in SDS-PAGE Buffer: 62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% beta-mercaptoethanol, 0.003% Bromophenol Blue, 5% Glycerol
Værtsarter Mouse
Koncentration 1 mg/mL
Indhold og opbevaring -20°C