Få mere at vide
BD Mus TNF (Mono/Mono) ELISA Sæt
Beskrivelse
Indeholder
Opfang antistof: Anti-mus TNF-α , Detektionsantistof: Biotinyleret anti-mus TNF-α , Enzymreagens: Streptavidin-peberrodsperoxidasekonjugat, Standard: Rekombinant muse-TNF-α (lyofiliseret)
Kræver
96-brønd BD Falcon™ ELISA plader (Kat. nr. 353279) anbefales, mikropladelæser, der kan måle absorbans ved 450 nm, præcisionspipetter, gradueret cylinder, deioniseret eller destilleret vand, vaskeflaske eller automatiseret vask, log-log-grafpapir eller automatisk datareduktion, rør til fremstilling af standard parafilmfortyndinger, laboratorietimer, pladeforsegling
- Til naturlig eller rekombinant muse-TNF i serum-, plasma- og cellekultursupernatanter
- Tillad fleksibelt analysedesign
- Kalibreret mod oprenset Baculovirus-udtrykt rekombinant muse-TNF
- Beregnet til brug som integreret enhed
ELISA
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 615,6 til 1000 pg/ml |
| Produkttype | Mus TNF (Mono/Mono) ELISA sæt |
| Tilstrækkelig til | 20 96-brønds plader |
| Til brug med (applikation) | At udvikle sig ELISA til naturlig eller rekombinant muse-TNF i serum, plasma og cellekultursupernatanter |
| Sættets indhold | anti-mus TNF monoklonalt (fangst) antistof, Biotinyleret anti-mus TNF monoklonalt (detektion) antistof, Instruktions-/analysecertifikat, Lyofiliseret rekombinant muse-TNF (standard), Streptavidin-HRP-konjugat |
| Mængde | 20 plader |
| Opbevaringskrav | 2 °C til 8 °C |
Kun forskningsbrug