Få mere at vide
BD Mus TNF ELISA Kit
Mængde:
2 plader
Beskrivelse
- Indeholder fastfase sandwich ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay)
Applikationer:
ELISA
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | TNF |
| Krydsreaktivitet | Mus |
| Inkluderer | Muse-TNF-standard, muse-TNF-antistofbelagt plade, enzymkoncentrat Streptavidin HRP, vaskekoncentrat (20X), stopopløsning, standard-/prøvefortynder, enzymfortynder, ELISA fortynder II, TMB et-trins substratreagens, påvisning Antistof Biotin Anti-Muse TNF |
| Mængde | 2 plader |
| Prøvetype | Serum, plasma, cellekultursupernatant |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Kvantitativ bestemmelse af muse-TNF, ELISA |
| Produkttype | Mus TNF ELISA sæt |
Kun brug til forskning