Få mere at vide
BD Mouse TCR V β Screening Panel
Monoclonal antibodies for T-cell receptors recognition
Brand:  BD 557004
Produktkode 15898808
  • 10065.00 DKK / 1 sæt
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Recognizes mouse VΒ 2, 3, 4, 5.1 and 5.2, 6, 7, 8.1 and 8.2, 8.3, 9, 10b, 11, 12, 13, 14, and 17a T-cell receptors
  • Consists of 15 pre-diluted FITC-conjugated monoclonal antibodies
  • One 1mL vial of each antibody, sufficient reagents for 50 tests
  • Used at 20 microliters per 106 cells for immunofluorescent staining
  • Recommended multicolor staining to distinguish T lymphocytes from non-T cells
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
FITC
Mus
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Kun brug til forskning