Få mere at vide
BD Mus MCP-1 ELISA Sæt
Beskrivelse
- Indeholder de komponenter, der er nødvendige for at udvikle enzymbundne immunosorbentanalyser (ELISA ) til naturlig eller rekombinant muse-MCP-1 i serum-, plasma- og cellekultursupernatanter
Enzym-linked immunosorbent assay
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mus MCP-1 ELISA sæt |
| Tilstrækkelig til | 20 96-brønds plader |
| Til brug med (applikation) | At udvikle sig ELISA til naturlig eller rekombinant muse-MCP-1 i serum-, plasma- og cellekultursupernatanter |
| Sættets indhold | anti-mus MCP-1 monoklonalt (fangst) antistof, anti-mus MCP-1 monoklonalt (detektion) antistof konjugeret til peberrodsperoxidase, Instruktions-/analysecertifikat, Lyofiliseret rekombinant muse MCP-1 (standard) |
| Mængde | 20 plader |
| Opbevaringskrav | 2 °C til 8 °C |