Beskrivelse
- Celler detekterer let niveauer af intracellulær IL-1α IL-6, IL-12, MCP-1 eller TNF
- Indeholder målbare andele af cytokin-producerende celler
- Opbevaringsbuffer: frosset i FBS og 10% DMSO
Intracellulær farvning (flowcytometri)
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Lysebrun |
| Koncentration | 5 x 106 celler/ml |
| Registrerer | IL-la, IL-6, IL-12, MCP-1 eller TNF |
| Til brug med (applikation) | Intracellulær farvning |
| Mængde | 1 mL |
| Indhold og opbevaring | ≈5 x 106 aktiverede musemakrofager (20 testprøver med 2,5 x 105 celler/test) fikseret og suspenderet i 1 ml. -80 °C |
| Format | Frosset |
Må kun bruges til undersøgelsesformål.