Få mere at vide
BD Mus intracellulære CytoKine-2 positive kontrolceller, MiCK-2
Artikelnummer. 15897818 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
15897818 1 mL
1 options
Artikelnummer. 15897818 Leverandør BD Leverandørnr. 554653
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Indeholder fikserede, ikke-permeabiliserede muse lymfoide celler
  • Celler udtrykker let påviselige niveauer af intracellulær IL-4, IL-10 eller GM-CSF
  • Fremstillet ved at stimulere musemiltceller i nærværelse af en proteintransporthæmmer
  • Indeholder målbare andele af cytokin-producerende celler
  • Opbevaringsbuffer: frosset i FBS og 10% DMSO
Intracellulær farvning (flowcytometri)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Lysebrun
Koncentration 5 x 106 celler/ml
Registrerer IL-4, IL-10 eller GM-CSF
Til brug med (applikation) Intracellulær farvning
Mængde 1 mL
Indhold og opbevaring ≈5 x 106 aktiverede muse-splenocytter (20 testprøver ved 2,5 x 105 celler/test) fikseret og suspenderet i 1 ml. -80 °C
Format Frosset
Må kun bruges til undersøgelsesformål.