Få mere at vide
BD Mus interleukin-2 ELISA Sæt
Beskrivelse
De OptEIA™ sættet indeholder komponenter, der er nødvendige for at udvikle enzymforbundne immunosorbentanalyser (ELISA ) for naturlig eller rekombinant muse-IL-2 i serum-, plasma- og cellekultursupernatanter.
- Capture antistof: anti-mus IL-2 monoklonalt antistof
- Påvisning antistof: biotinyleret anti-mus IL-2 monoklonalt antistof
- Enzymreagens: streptavidin-peberrodsperoxidasekonjugat (SAv-HRP)
- Standarder: lyofiliseret rekombinant muse-IL-2
- Standardområde: 3,1 - 200 pg/ml
ELISA
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 3,1 til 200 pg/ml |
| Produkttype | Mus IL-2 ELISA sæt |
| Tilstrækkelig til | 20 96-brønds plader |
| Til brug med (applikation) | At udvikle sig ELISA til naturlig eller rekombinant muse-IL-2 i serum-, plasma- og cellekultursupernatanter |
| Sættets indhold | anti-mus IL-2 monoklonalt (fangst) antistof, Avidin-HRP, Biotinyleret anti-mus IL-2 monoklonalt (detektion) antistof, Instruktions-/analysecertifikat, Lyofiliseret rekombinant muse-IL-2 (standard) |
| Mængde | 20 plader |
| Opbevaringskrav | 2 °C til 8 °C |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Mouse IL-2 OptEIA Set
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: CMIT/MIT
Må kun bruges til undersøgelsesformål.