Få mere at vide
BD Mus interleukin-12 (p40) ELISA Sæt
Description
De OptEIA™ sættet indeholder komponenter, der er nødvendige for at udvikle enzymforbundne immunosorbentanalyser (ELISA ) for naturlig eller rekombinant muse-IL-12 i serum-, plasma- og cellekultursupernatanter.
- Capture Antistof: Anti-mus IL-12
- Detektionsantistof: Biotinyleret anti-mus IL-12
- Enzymreagens: Streptavidin-peberrodsperoxidasekonjugat (SAv-HRP)
- Standard: Rekombinant muse IL-12 (p40) (lyofiliseret)
- Standardområde: 15,6 - 1000 pg/ml
ELISA
Specifications
Specifications
| Koncentration | 15,6 til 1000 pg/ml |
| Produkttype | Mus IL-12 (p40) ELISA sæt |
| Tilstrækkelig til | 20 96-brønds plader |
| Til brug med (applikation) | At udvikle sig ELISA til naturlig eller rekombinant muse-IL-12 (p40) i serum-, plasma- og cellekultursupernatanter |
| Sættets indhold | anti-mus IL-12 monoklonalt (fangst) antistof, Biotinyleret anti-mus IL-12 monoklonalt (detektion) antistof, Instruktions-/analysecertifikat, Lyofiliseret rekombinant muse-IL-12 (p40) (standard), Streptavidin-HRP-konjugat |
| Mængde | 20 plader |
| Opbevaringskrav | 2 °C til 8 °C |
Må kun bruges til undersøgelsesformål.