Få mere at vide
BD Muse-immunoglobulin-isotyping ELISA Kit
Beskrivelse
Indeholder
8 muse-immunoglobulin-isotype-specifikke monoklonale rotteantistoffer; Peberrodsperoxidase (HRP)-konjugeret rotte-anti-muse-Ig-antistof; Substrat- og stopløsninger, belægnings- og blokeringsbuffere; Positiv kontrol antigenblanding
Muse-immunoglobulin-isotyping ELISA Sættet anvender direkte peberrodsperoxidase-mærket system, og analyseformatet eliminerer behovet for belægning af plade med antigen.
- Betydelig reduktion i analysetid uden at ofre følsomhed
ELISA
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | IgG |
| Krydsreaktivitet | Mus |
| Inkluderer | 1mL Rotte Anti-Mus IgG1, 1mL Rotte Anti-Mus IgG2a, 1mL Rotte Anti-Mus IgG2b, 1mL Rotte Anti-Mus IgG3, 1mL Rotte Anti-Mus IgM, 1mL Rotte Anti-Mus IgA, 1mL Anti-Mouse I, 1mL Anti-Mouse Ig lambda, 1mL HRP Rotte Anti-Muse Ig, 40mL Substratreagens |
| Mængde | 80 prøver |
| Prøvetype | Hybridoma kultursupernatant |
| Prøvevolumen | 100μ L |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Hurtig, effektiv identifikation af muse-immunoglobulin-isotyper, ELISA |
| Produkttype | Muse immunoglobulin isotyping ELISA sæt |
Kun brug til forskning