Få mere at vide
BD muse-IL-10; ELISA Sæt
Beskrivelse
Indeholder
- Capture Antibody: Anti-humant IL-10 monoklonalt antistof
- Påvisningsantistof: Biotinyleret anti-humant IL-10 monoklonalt antistof
- Enzymreagens: Streptavidin-peberrodsperoxidasekonjugat (SAv-HRP)
- Standarder: Rekombinant muse-IL-10, lyofiliseret
- Instruktion / Analysecertifikat
- Indeholder komponenter, der er nødvendige for at udvikle enzym-linked immunosorbent assays (ELISA )
- Til naturlig eller rekombinant muse-IL-10 i serum-, plasma- og cellekultursupernatanter
Enzym-linked immunosorbent assay
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mus IL-10 ELISA sæt |
| Tilstrækkelig til | 20 96-brønds plader |
| Til brug med (applikation) | At udvikle sig ELISA til naturlig eller rekombinant muse-IL-10 i serum, plasma og cellekultursupernatanter |
| Sættets indhold | anti-mus IL-10 monoklonalt (fangst) antistof, Biotinyleret anti-mus IL-10 monoklonalt (detektion) antistof, Instruktions-/analysecertifikat, Lyofiliseret rekombinant mus IL-10 (standard), Streptavidin-HRP-konjugat |
| Mængde | 20 plader |
| Opbevaringskrav | 2 °C til 8 °C |
Kun brug til forskning