Få mere at vide
BD Mus IgE ELISA Sæt
Beskrivelse
Indeholder
Capture antistof, detektionsantistof, enzymreagens, standarder, instruktion/analysecertifikat
At udvikle enzymbundne immunosorbent assays (ELISA ) for muse-IgE i serum, plasma og cellekultursupernatanter
Enzym-linked immunosorbent assay
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1,6 til 100 ng/ml |
| Produkttype | Mus IgE ELISA sæt |
| Tilstrækkelig til | 20 96-brønds plader |
| Til brug med (applikation) | At udvikle sig ELISA for muse-IgE i serum, plasma og cellekultursupernatanter |
| Sættets indhold | anti-mus IgE monoklonalt (fangst) antistof, Biotinyleret anti-mus IgE monoklonalt (detektion) antistof, Instruktions-/analysecertifikat, Lyofiliseret oprenset muse-IgE (standard), Streptavidin-HRP-konjugat |
| Mængde | 20 plader |
| Opbevaringskrav | 2 °C til 8 °C |
Kun brug til forskning