Få mere at vide
BD Mus IFN-γ ELISA Sæt
Beskrivelse
Indeholder
- Capture Antibody: Anti-mus IFN-Γ monoklonalt antistof
- Påvisningsantistof: Biotinyleret anti-mus IFN-Γ monoklonalt antistof
- Enzymreagens: Streptavidin-peberrodsperoxidasekonjugat (SAv-HRP)
- Standarder: Rekombinant mus IFN-Γ lyofiliseret
- Instruktion / Analysecertifikat
De OptEIA sæt til mus interferon-Γ (IFN-Γ ) indeholder de komponenter, der er nødvendige for at udvikle enzymbundne immunosorbentanalyser (ELISA ).
- Reaktivitet: Mus
- Til naturlig eller rekombinant mus IFN-Γ i serum, plasma og cellekultursupernatanter
Enzym-linked immunosorbent assay
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mus IFN-gamma ELISA sæt |
| Tilstrækkelig til | 20 96-brønds plader |
| Til brug med (applikation) | At udvikle sig ELISA til naturlig eller rekombinant muse-IFN-g i serum, plasma og cellekultursupernatanter |
| Sættets indhold | anti-mus IFN-gamma monoklonalt (fangst) antistof, Biotinyleret anti-mus IFN-gamma monoklona (detektion) antistof, Instruktions-/analysecertifikat, Lyofiliseret rekombinant muse-IFN-g (standard), Streptavidin-HRP-konjugat |
| Mængde | 20 plader |
| Opbevaringskrav | 2 °C til 8 °C |
Kun brug til forskning