Få mere at vide
BD Mus GM-CSF ELISA Sæt
Beskrivelse
De OptEIA™ Sættet indeholder komponenter, der er nødvendige for at udvikle enzym-linked immunosorbent assays (ELISA ) for naturlig eller rekombinant muse-GM-CSF i serum-, plasma- og cellekultursupernatanter.
- Capture antistof: anti-mus GM-CSF
- Detektionsantistof: biotinyleret anti-mus GM-CSF
- Enzymreagens: streptavidin-peberrodsperoxidasekonjugat (SAv-HRP)
- Standard: lyofiliseret rekombinant muse-GM-CSF
- Standardområde: 15,6 - 1000 pg/mL
ELISA
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 15,6 til 1000 pg/ml |
| Produkttype | Mus GM-CSF ELISA sæt |
| Tilstrækkelig til | 20 96-brønds plader |
| Til brug med (applikation) | At udvikle sig ELISA til naturlig eller rekombinant muse-GM-CSF i serum-, plasma- og cellekultursupernatanter |
| Sættets indhold | anti-mus GM-CSF monoklonalt (fangst) antistof, Biotinyleret anti-mus GM-CSF monoklonalt (detektion) antistof, Instruktions-/analysecertifikat, Lyofiliseret rekombinant muse-GM-CSF (standard), Streptavidin-HRP-konjugat |
| Mængde | 20 plader |
| Opbevaringskrav | 2 °C til 8 °C |
Må kun bruges til undersøgelsesformål.