Få mere at vide
Mouse Foxp3 buffer sæt, BD
Beskrivelse
Indeholder
Muse Foxp3 fikseringskoncentrat (20 x), muse Foxp3 permeabiliseringskoncentrat (5 x)
- Optimeret til brug med Foxp3 mAb klon MF23
- Anskaf mindst 15.000 til 25.000 CD4-positive lymfocytter
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mouse Foxp3 Buffer set |
| Til brug med (applikation) | Intracellulær farvning af Mouse Foxp3, overfladefarvning af passende CD-markører, for Foxp3 mAb klon MF23 |
| Mængde | Enhed |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Mouse Foxp3 Buffer Set
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde
Kun forskningsbrug