Få mere at vide
BD Monolight™ Luminometer Thermal Printer Paper
Beskrivelse
- Light sensitive
- For long term storage of data, photocopying is recommended
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Thermal Printer Paper |
| Mængde | 1 Roll |
| Indhold og opbevaring | <25°C |
| Til brug med (applikation) | Recording data from luminometer instrument measurements |