Få mere at vide
BD MitoScreen Flow Cytometri Mitochondrial Membrane Potential Detection Kit
Shop alle BD Biosciences produkterBeskrivelse
Indeholder
JC-1 farvestof og assaybuffer
- Indeholder 100% JC-1 (5,5',6,6'-tetrachlor-1,1',3,3'-tetraethylbenzimidazolcarbocyanin iodid) farvestof, et irritationsmiddel
- JC-1, typisk exciteret ved hjælp af 488 nm linje af en argon ion laser, mens den monomere form udsender ved 527 nm og J-aggregater ved 590 nm
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RUO |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C |
| Inkluderer | JC-1 farvestof og assaybuffer: 100 % JC-1 (5,5',6,6'-tetrachlor-1,1',3,3'-tetraethylbenzimidazolcarbocyanin iodid) farvestof, et irritationsmiddel |
| Antal prøver | 100 |
| Mængde | 100 prøver |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |