Indeholder
Antikoagulant/fortynder, bufferopløsning, langtidsopbevaringsopløsning (LTSS), RNase-opløsning, muse-anti-CD71-antistof, DNA-farvning, blodpladeantistof, biologiske standarder (positive kontrolprøver, negative kontrolprøver, CD71-negative opsætningsprøver og malaria biostandard-blodprøver), cd-rom
- Reaktivitet: mus
- Størrelse: 60 prøver
Flowcytometri
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RUO |
| Indhold og opbevaring | -75° til -85 °C |
| Inkluderer | Antikoagulant/fortynder, bufferopløsning, langtidsopbevaringsopløsning (LTSS), RNase-opløsning, muse-anti-CD71-antistof, DNA-farvning, blodpladeantistof, biologiske standarder, cd-rom |
| Til brug med (applikation) | Til forberedelse af museblodprøver |
| Antal prøver | 60 |
| Mængde | 60 prøver |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |