Få mere at vide
BD Microtainer™ Kontakt-aktiveret Lancet
Dybde (metrisk) nål:
1,5 mm
1,8 mm
2,0 mm
Nålemåler:
16,5 g
21 g
30 g
Farve:
Blå
Lilla
Pink (Pink)
Flow Type:
Højt flow
Lavt flow
Middel flow
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Beskrivelse
Disse kontaktaktiverede lancetter er en del af BD Microtainer™ Kapillære produkter linje. Dette system er designet til at give sikkerhed, nøjagtighed og komfort til kapillærblodprøvetagning og -opsamling, for at imødekomme forskellige prøvekrav og imødekomme behovene hos de mest skrøbelige patienter.
- Har et ergonomisk design for et behageligt, sikkert greb, der minimerer glidning under punktering
- Intuitiv, et-trins procedure muliggør hurtige, præcise punkteringer med minimal træning
- Aktiverer kun, når den er placeret og presset mod huden
- Producerer en ensartet stikdybde, uafhængig af klinikerens teknik
- Dækker kun et lille område for forbedret synlighed af stedet og mere nøjagtig positionering
- Design forhindrer produktet i at blive genbrugt, hvilket reducerer muligheden for forurening
- Automatisk tilbagetrækning af lancetten i enheden minimerer risikoen for skader
- Lotnummeret er laserætset på hver lancet for lettere sporing
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Lilla |
| Dybde (engelsk) Nål | 0,05 tommer. |
| Dybde (metrisk) nål | 1,5 mm |
| Engangs | Engangsbrug |
| Flow Type | Lavt flow |
| Til brug med (applikation) | Sikker for kliniker og patient |
| Nålemåler | 30 g |
| Mængde | 200 pakke |
| Sterilitet | Steril |
| Bredde (metrisk) klinge | 0.3mm |
| Vis mere |