Få mere at vide
BD Microtainer™ Kontakt-aktiveret Lancet
Artikelnummer. 16685623
Skift visning
Dybde (metrisk) nål:
1,5 mm
1,8 mm
2,0 mm
Nålemåler:
16,5 g
21 g
30 g
Farve:
Blå
Lilla
Pink (Pink)
Flow Type:
Højt flow
Lavt flow
Middel flow
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dybde (metrisk) nål Nålemåler Farve Flow Type Pakningsstørrelse
16685623 1,5 mm 30 g Lilla Lavt flow Pakke med 200
16695623 1,8 mm 21 g Pink (Pink) Middel flow -
16605633 2,0 mm 16,5 g Blå Højt flow -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16685623 Leverandør BD Leverandørnr. 366592
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.00 DKK
    241.64 DKK / Pakke med 200
    Spare 22.36 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Designet med en positiv patientoplevelse i tankerne. BD™ Microtainer™ Kontaktaktiveret lancet muliggør en ensartet punkteringsdybde og nøjagtig positionering for at minimere sandsynligheden for at skulle gentage punkteringen. Har et ergonomisk greb og automatisk lancettilbagetrækning.
Disse kontaktaktiverede lancetter er en del af BD Microtainer™ Kapillære produkter linje. Dette system er designet til at give sikkerhed, nøjagtighed og komfort til kapillærblodprøvetagning og -opsamling, for at imødekomme forskellige prøvekrav og imødekomme behovene hos de mest skrøbelige patienter.
  • Har et ergonomisk design for et behageligt, sikkert greb, der minimerer glidning under punktering
  • Intuitiv, et-trins procedure muliggør hurtige, præcise punkteringer med minimal træning
  • Aktiverer kun, når den er placeret og presset mod huden
  • Producerer en ensartet stikdybde, uafhængig af klinikerens teknik
  • Dækker kun et lille område for forbedret synlighed af stedet og mere nøjagtig positionering
  • Design forhindrer produktet i at blive genbrugt, hvilket reducerer muligheden for forurening
  • Automatisk tilbagetrækning af lancetten i enheden minimerer risikoen for skader
  • Lotnummeret er laserætset på hver lancet for lettere sporing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Lilla
Dybde (engelsk) Nål 0,05 tommer.
Engangs Engangsbrug
Dybde (metrisk) nål 1,5 mm
Produkttype Kontaktaktiveret lancet med automatisk/permanent nåletilbagetrækning
Flow Type Lavt flow
Til brug med (applikation) Sikker for kliniker og patient
Nålemåler 30 g
Mængde 200 pakke
Bredde (metrisk) klinge 0.3mm