Få mere at vide
BD MDCK Cell Lysate
Artikelnummer. 15835999
Skift visning
Mængde:
500 μg
Artikelnummer. Mængde
15835999 500 μg
1 options
Artikelnummer. 15835999 Leverandør BD Leverandørnr. 611635
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Convenient to use and useful control for western blotting application
  • Source is rich in endogenously expressed proteins
  • Provided in denatured format allowing for immediate loading onto SDS-PAGE gel
  • Storage buffer: SDS-PAGE buffer (62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% b-mercaptoethanol, 0.003% bromophenol blue, 5% glycerol)
  • Concentration: 1mg/mL
Routinely tested western blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Væv MDCK
Mængde 500 μg
Opbevaringsbuffer 1mg/mL in SDS-PAGE Buffer: 62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% beta-mercaptoethanol, 0.003% Bromophenol Blue, 5% Glycerol
Værtsarter Canine
Koncentration 1 mg/mL
Indhold og opbevaring -20°C
Research use only