Få mere at vide
BD Macro-Vue™ RPR (Rapid Plasma Reagin) 18 mm Circle Card Tests: Kort
Artikelnummer. 17372451
Skift visning
Inkluderer:
Ampuller Antigen 3 x 3 ml, 20 g dispenseringsnål, antigen dispenseringsflaske, 50 kort med ti 18 mm cirkelpletter hver
To 3mL ampuller Antigen, 20G. dispenseringsnål, antigen dispenserflaske, omrørere, 30 kort med ti 18 mm cirkelpletter hver, 300 0,05 ml kapillærer
Mængde:
300 prøver
500 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Mængde
17372451 Ampuller Antigen 3 x 3 ml, 20 g dispenseringsnål, antigen dispenseringsflaske, 50 kort med ti 18 mm cirkelpletter hver 500 tests
17362451 To 3mL ampuller Antigen, 20G. dispenseringsnål, antigen dispenserflaske, omrørere, 30 kort med ti 18 mm cirkelpletter hver, 300 0,05 ml kapillærer 300 prøver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
RPR Card Antigen Suspension indeholder natriumazid, som er skadeligt ved indtagelse. Kontakt med syrer frigiver meget giftig gas. Efter kontakt med huden, vask straks med rigeligt vand. Natriumazid kan reagere med bly- og kobberrør og danne højeksplosive metalazider. Ved bortskaffelse skylles med en stor mængde vand for at forhindre ophobning af azider.
Artikelnummer. 17372451 Leverandør BD Leverandørnr. 275005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
RPR Card Antigen Suspension indeholder natriumazid, som er skadeligt ved indtagelse. Kontakt med syrer frigiver meget giftig gas. Efter kontakt med huden, vask straks med rigeligt vand. Natriumazid kan reagere med bly- og kobberrør og danne højeksplosive metalazider. Ved bortskaffelse skylles med en stor mængde vand for at forhindre ophobning af azider.
Nontreponemal testprocedure til serologisk påvisning af syfilis
  • Anbefales, når der anvendes venøs blodopsamling og en stor mængde serum tilgængelig, såsom i offentlige sundheds- og kliniske laboratorier
  • Forskellige RPR Korttestsæt er tilgængelige med alle de nødvendige forsyninger til at udføre proceduren
  • En bred vifte af sætstørrelser er tilgængelige
  • Antigen og testkomponenter kan købes separat
  • Testkort fås i 10, 15 og 30 spotkort
  • BD Dispenstirs™ er inkluderet i tests til at fungere som pipettering og spredeanordninger
  • Når prøven indeholder antistof, forekommer flokkulering med koagglutination af kulstofpartikler af RPR Kortantigen, der fremstår som sorte klumper mod kortets hvide baggrund
  • Ikke-reaktive prøver ser ud til at have en jævn lysegrå farve
  • I særlige situationer, hvor ikke-treponemale testresultater er nødvendige hurtigt, og prøven udtages som EDTA-plasma, RPR 18 mm Circle Card Test kan bruges, hvis testen udføres inden for 24 timer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Detekterbare analytter Reagin (syfilis)
Type RPR Korttestsæt
Formulering Cardiolipin 0,003 %, Lecithin 0,020 til 0,022 %, Kolesterol 0,09 %, EDTA 0,0125 M, Na2HPO4 0,01 M, KH2PO4 0,01 M, Natriumazid 0,2 %, Trækul 0,02 % Chlorid, Destilleret 0,02 % Chlorid, Vand
Til brug med (applikation) Serologisk påvisning af syfilis
Inkluderer Ampuller Antigen 3 x 3 ml, 20 g dispenseringsnål, antigen dispenseringsflaske, 50 kort med ti 18 mm cirkelpletter hver
Mængde 500 tests
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kit RPR Card Test No 110 500 Tests
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium azide