Få mere at vide
BD Macro-Vue™ RPR (Rapid Plasma Reagin) 18 mm Circle Card Tests: Antigen Suspension
Artikelnummer. 17352451
Skift visning
Mængde:
3mL ampul 10/sp
3mL ampul 3/sp
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17352451 3mL ampul 3/sp
17342451 3mL ampul 10/sp
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
RPR Card Antigen Suspension indeholder natriumazid, som er skadeligt ved indtagelse. Kontakt med syrer frigiver meget giftig gas. Efter kontakt med huden, vask straks med rigeligt vand. Natriumazid kan reagere med bly- og kobberrør og danne højeksplosive metalazider. Ved bortskaffelse skylles med en stor mængde vand for at forhindre ophobning af azider.
Artikelnummer. 17352451 Leverandør BD Leverandørnr. 270333
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
RPR Card Antigen Suspension indeholder natriumazid, som er skadeligt ved indtagelse. Kontakt med syrer frigiver meget giftig gas. Efter kontakt med huden, vask straks med rigeligt vand. Natriumazid kan reagere med bly- og kobberrør og danne højeksplosive metalazider. Ved bortskaffelse skylles med en stor mængde vand for at forhindre ophobning af azider.
Nontreponemal testprocedure til serologisk påvisning af syfilis
RPR Card antigen suspension er et kulpartikel cardiolipin antigen1, som detekterer reagin, et antistoflignende stof, der findes i serum eller plasma fra syfilitiske personer. Reaginet binder til testantigenet, som består af cardiolipin-lecithin-coatede kolesterolpartikler, hvilket forårsager makroskopisk flokkulering.
  • Anbefales, når der anvendes venøs blodopsamling og en stor mængde serum tilgængelig, såsom i offentlige sundheds- og kliniske laboratorier
  • Forskellige RPR Korttestsæt er tilgængelige med alle de nødvendige forsyninger til at udføre proceduren
  • En bred vifte af sætstørrelser er tilgængelige
  • Antigen og testkomponenter kan købes separat
  • Testkort fås i 10, 15 og 30 spotkort
  • BD Dispenstirs™ er inkluderet i tests til at fungere som pipettering og spredeanordninger
  • Når prøven indeholder antistof, forekommer flokkulering med koagglutination af kulstofpartikler af RPR Kortantigen, der fremstår som sorte klumper mod kortets hvide baggrund
  • Ikke-reaktive prøver ser ud til at have en jævn lysegrå farve
  • I særlige situationer, hvor ikke-treponemale testresultater er nødvendige hurtigt, og prøven udtages som EDTA-plasma, RPR 18 mm Circle Card Test kan bruges, hvis testen udføres inden for 24 timer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Detekterbare analytter Reagin (syfilis)
Type Antigen suspension
Formulering Cardiolipin 0,003 %, Lecithin 0,020 til 0,022 %, Kolesterol 0,09 %, EDTA 0,0125 M, Na2HPO4 0,01 M, KH2PO4 0,01 M, Natriumazid 0,2 %, Trækul 0,02 % Chlorid, Destilleret 0,02 % Chlorid, Vand
Til brug med (applikation) Serologisk påvisning af syfilis
Mængde 3mL ampul 3/sp
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BD BBL RPR Card Antigen Suspension, 3 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium azide