Få mere at vide
BD Macro-Vue™ RPR Kort og komponenter
Artikelnummer. 17352421
Skift visning
Mængde:
Pakke med 10 stk.
Type:
RPR Kontrolkort
Artikelnummer. Mængde Type
17352421 Pakke med 10 stk. RPR Kontrolkort
1 options
Artikelnummer. 17352421 Leverandør BD Leverandørnr. 276709
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Til storskala test i folkesundhed og kliniske laboratorier
RPR Card antigen suspension er et carbonpartikel cardiolipin antigen1, som detekterer reagin, et antistoflignende stof til stede i serum eller plasma fra syfilitiske personer og lejlighedsvis i serum eller plasma fra personer med andre akutte eller kroniske tilstande. Reaginet binder til testantigenet, som består af cardiolipin-lecithin-coatede kolesterolpartikler, hvilket forårsager makroskopisk flokkulering.
  • CLIA-kompleksitet: Moderat
  • Ikke-treponemal test
  • Til serologisk påvisning af syfilis som beskrevet i A Manual of Tests for Syfilis†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Detekterbare analytter Reagin (syfilis)
Type RPR Kontrolkort
Til brug med (applikation) Til storskala test i folkesundhed og kliniske laboratorier
Inkluderer BD Macro-Vue RPR kontrolkort, 18 mm cirkel
Mængde Pakke med 10 stk.