Få mere at vide
Lyseringsbuffer, BD
Artikelnummer. 15838518
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
15838518 100 ml
1 options
Artikelnummer. 15838518 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 555899
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Bufret ammoniumchlorid-baseret lyseringsreagens
  • Koncentration: 10x
  • Lyserer røde blodlegemer efter monoklonal antistoffarvning ved fortynding
  • Bevarer leukocytternes levedygtighed efter lysering af røde blodlegemer
  • Lyseringsopløsning resulterer i god lysspredningsseparation af lymfocytter, RBC-rester ved flowcytometri
Flowcytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Indhold og opbevaring 4 °C
Format Væske
Mængde 100 ml
Valideret ansøgning RUO
Produkttype Lyseringsbuffer
Må kun bruges til undersøgelsesformål.