Indeholder
Phorbolester PMA, calciumionophor (Ionomycin), proteintransporthæmmer BD GolgiPlug™ (brefeldin A)
- Brugsklar polyklonal celleaktiveringsblanding
- Stimulerer celler og producerer cytokin
- Lokaliserer cytokiner ved hjælp af proteintransporthæmmerkomponent
- Blokerer intracellulære proteintransportprocesser
- Forbedrer detekterbarheden af cytokin-producerende celler ved immunofluorescerende farvning og flowcytometrisk analyse
Intracellulær farvning
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | -80 °C |
| pH | 7.2 |
| Mængde | 2 x 100 μL |
Må kun benyttes til forskningsformål.