Få mere at vide
BD K-562 Cell Lysate
Beschreibung
- Source is rich in endogenously expressed proteins
- Provided in denatured format allowing for immediate loading onto SDS-PAGE gel
- Storage buffer: SDS-PAGE buffer (62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% b-mercaptoethanol, 0.003% bromophenol blue, 5% glycerol)
- Concentration: 1mg/mL
Routinely tested western blot
Spezifikation
Spezifikation
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Mængde | 500 μg |
| Opbevaringsbuffer | 1mg/mL in SDS-PAGE Buffer: 62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% beta-mercaptoethanol, 0.003% Bromophenol Blue, 5% Glycerol |
| Værtsarter | Human |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Indhold og opbevaring | -20°C |
Research use only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?