Få mere at vide
BD Jurkat Cell Lysate
Artikelnummer. 15815939
Skift visning
Mængde:
500 μg
Artikelnummer. Mængde
15815939 500 μg
1 options
Artikelnummer. 15815939 Leverandør BD Leverandørnr. 611451
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Convenient to use and useful control for western blotting application
  • Source is rich in endogenously expressed proteins
  • Provided in denatured format allowing for immediate loading onto SDS-PAGE gel
  • Storage buffer: SDS-PAGE buffer (62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% b-mercaptoethanol, 0.003% bromophenol blue, 5% glycerol)
  • Concentration: 1mg/mL
Routinely tested western blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Western Blot
Væv T-cell Leukemia
Mængde 500 μg
Opbevaringsbuffer 1mg/mL in SDS-PAGE Buffer: 62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% beta-mercaptoethanol, 0.003% Bromophenol Blue, 5% Glycerol
Værtsarter Human
Koncentration 1 mg/mL
Indhold og opbevaring -20°C
Research use only