Få mere at vide
BD Biosciences™ BD IntraSure™ Sæt (CE/IVD)
Beskrivelse
- De BD IntraSure™ kit er beregnet til at fiksere og permeabilisere celler for at muliggøre farvning af intracellulære mål med minimal effekt på den forudgående farvning af celleoverfladeantigener.
- Prøver erhverves ved hjælp af en BD FACS™ flowcytometer udstyret med passende analysesoftware til dataopsamling og analyse.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar flaskerne ved stuetemperatur (20 C °til 25 C) °og beskyt dem mod lys. Må ikke fryses. |
| Inkluderer | 5 ml reagens A, et proprietært bufret fikseringsmiddel indeholdende 1 % formaldehyd, og 2,5 ml reagens B, en proprietær bufret permeabiliseringsopløsning indeholdende et rengøringsmiddel |
| Antal prøver | 50 prøver |
| Mængde | 50 prøver |
| Stabilitet | Hvert reagens er stabilt indtil udløbsdatoen vist på flaskens etiket, når det opbevares som anvist. |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- BD IntraSure Kit CE-IVD
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde, methanol