Få mere at vide
BD IMag™ Buffer
Artikelnummer. 15951250
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
15951250 100 ml
1 options
Artikelnummer. 15951250 Leverandør BD Leverandørnr. 552362
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Til optimal mærkning af leukocytter ved hjælp af BD IMag partikler og for optimal magnetisk celleadskillelse ved hjælp af BD IMagnet™ Celleadskillelsesmagnet
En 10X opløsning indeholdende bovint serumalbumin, EDTA og natriumazid i phosphatbufret saltvand (PBS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 ml
Indhold og opbevaring 4 °C
Til brug med (applikation) Magnetisk celleadskillelse