Få mere at vide
BD ICC fikseringsbuffer
Artikelnummer. 15826168
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
15826168 100 ml
1 options
Indeholder formalin, som er skadeligt og formodes kræftfremkaldende
Artikelnummer. 15826168 Leverandør BD Leverandørnr. 550010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Indeholder formalin, som er skadeligt og formodes kræftfremkaldende
Til cytokin immunocytokemisk farvning
Nyttig til fiksering af ufarvede celler klæbet til mikroskopiske objektglas
  • Neutral pH-pufret saltvand
  • Anvendes til at bevare lymfoide celler fra mennesker og gnavere
Immuncytokemi (cytospins)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4 °C
Produkttype Fikseringsbuffer
Mængde 100 ml
Til brug med (applikation) Fiksering af ufarvede celler på objektglas til Cytokine immunocytokemisk farvning
Kun brug til forskning