Få mere at vide
BD Human TNF ELISA Kit II
Mængde:
2 plader
Beskrivelse
De OptEIA testen er en fast fase sandwich ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay).
- Anvender monoklonalt antistof specifikt for TNF coatet på en 96-brønds plade
- Udviklet til nøjagtighed med serum- og plasmaprøver
ELISA
Inkluderer:
- Antistofbelagte brønde: 2 plader med 96 brydbare brønde (12 strimlerx 8 brønde) coatet med anti-humant TNF monoklonalt antistof
- Påvisningsantistof: 30mL biotinyleret anti-humant TNF monoklonalt antistof indeholdende FBS og ProClin™ -150 som konserveringsmiddel Standarder:
4 hætteglas lyofiliseret rekombinant human TNF - Enzymkoncentrat: 150 μL af 250x koncentreret Streptavidin-peberrodsperoxidase-konjugat med BSA og ProClin-300 som konserveringsmiddel
- Standard-/prøvefortynder: 30 ml dyreserum med 0,09 % natriumazid som konserveringsmiddel
- ELISA Fortyndingsmiddel: 12mL af en bufret proteinbase med 0,09% natriumazid som konserveringsmiddel
- Vask koncentrat (20x ): 100 ml af 20x koncentreret vaskemiddelopløsning
- TMB One-Step Substratreagens: 30 ml 3,3',5,5'-tetramethylbenzidin (TMB) i bufferopløsning
- Stopopløsning: 13 ml 1 M phosphorsyre
- Pladeforseglere: 4 ark med klæbende bagside
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | TNF |
| Krydsreaktivitet | ADN |
| Inkluderer | Human TNF Antistof belagt plade, detektionsantistof Biotin Anti-Human TNF, Human TNF standard, Enzymkoncentrat Streptavidin -HRP, vaskekoncentrat (20X), TMB et-trins substratreagens, stopopløsning, standard/prøvefortynder, ELISA Fortynder |
| Mængde | 2 plader |
| Prøvetype | Serum, plasma, cellekultursupernatant |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | Kvantitativ bestemmelse af human TNF, ELISA |
| Produkttype | Human TNF ELISA sæt II |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- BD OptEIA Human TNF ELISA Kit II
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin3-one, orthophosphoric acid
Kun brug til forskning