Få mere at vide
BD Human pluripotent stamcelletransskriptionsfaktoranalysesæt
Beskrivelse
Indeholder
Monoklonale antistoffer, isotypekontroller, kompensationsperler, farvnings- og fikseringsbuffere, verificerede protokoller og retningslinjer for softwareanalyse
At udføre flerfarvet flowcytometri på humane embryonale stamceller (hESC'er) og inducerede pluripotente stamceller (iPS)
- Reaktivitet: Menneske
Flowcytometri
Tekniske data
Tekniske data
| Formulering | Nanog PE, 3/4 oktober PerCP-™Cy 5.5, Sox2 Alexa Fluor™ 647, isotype kontrol antistoffer, BD™ CompBead Plus kompensationspartikler, BD Cytofix™ Fikseringsbuffer, BD Perm/Wash™ |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
| Inkluderer | Monoklonale antistoffer, isotypekontroller, kompensationsperler, farvnings- og fikseringsbuffere, verificerede protokoller og retningslinjer for softwareanalyse |
| Mængde | 50 prøver |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Fixation Buffer
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde
Kun brug til forskning