Få mere at vide
BD Human Neural Cell Sortering Kit
Beskrivelse
Indeholder
- PE Mouse Anti-Human CD24
- PerCP-Cy5.5 Mus Anti-Human CD271
- PerCP-Cy5.5 Mus Anti-Human CD44
- PE-Cy7 Mus Anti-Human CD15
- APC Mus Anti-Human CD184
- PE Mus IgG1, k Isotypekontrol
- PE-Cy7 Muse IgM, k Isotypekontrol
- APC Mus IgG1, k Isotypekontrol
- Negativ kontrol CompBead Plus
- Anti-Mouse Ig, k CompBead Plus
- PerCP-Cy5.5 Muse IgG1, k Isotypekontrol
Denne metode reducerer i høj grad mængden af variabilitet mellem NSC-isoleringer i modsætning til traditionelle metoder som manuel isolering. Derudover kan fire af de fem inkluderede konjugater bruges til at isolere neuroner fra glia fra differentierede NSC'er.
- NSC'er sorteres fra den heterogene cellekultur ved at bruge de inkluderede antistofkonjugater til femcelleoverflademarkør
Tekniske data
Tekniske data
| Reaktivitet | ADN |
| Mængde | 10 prøver |
| Til brug med (applikation) | Designet til at tillade isolering af neurale stamceller (NSC'er) afledt af humane pluripotente stamceller eller isolering af neuroner og gliaceller fra differentierede NSC'er |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |