Få mere at vide
BD Human og mus pluripotent stamcelleanalysekit
Artikelnummer. 15870229
Skift visning
Mængde:
50 prøver
Artikelnummer. Mængde
15870229 50 prøver
1 options
Indeholder 4% paraformaldehyd (PFA) og er klassificeret som skadelig
Artikelnummer. 15870229 Leverandør BD Leverandørnr. 560477
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Indeholder 4% paraformaldehyd (PFA) og er klassificeret som skadelig
Indeholder
SSEA-4, oktober 3/4 og SSEA-1
At analysere celler for ekspression af celleoverflade og intracellulære pluripotensmarkører og differentieringsmarkører
Giver de nødvendige reagenser til at udføre flerfarvet flowcytometri på humane embryonale stamceller (hESC'er), museembryonale stamceller (mESC'er) og inducerede pluripotente stamceller (iPS)
Flowcytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Inkluderer SSEA-4 Alexa Fluor™ 647, oktober 3/4 PerCP-™Cy 5.5, SSEA-1 PE, isotype kontrol antistoffer, BD Cytofix™ Fikseringsbuffer, BD Perm/Wash™ Buffer, BD™ compBead Plus kompensation
Mængde 50 prøver
Kun brug til forskning