Få mere at vide
BD Human mesenchymal stamcelleanalysesæt
Beskrivelse
Indeholder
- PE hMSC negativ cocktail
- PE hMSC isotype kontrol negativ cocktail
- hMSC Positiv Cocktail
- hMSC isotype kontrol positiv cocktail
- FITC Mouse Anti-Human CD90
- PE Mus Anti-Human CD44
- PE Mus IgG2b, k Isotypekontrol
- APC Mus Anti-Human CD73
- PerCP-Cy5.5 Mus Anti-Human CD105 (Endoglin)
Giver et omfattende system til pålidelig, dybdegående karakterisering af humane knoglemarvs-afledte multipotente mesenchymale stromaceller (BM-MSC'er) baseret på den fænotypiske signatur beskrevet af The Mesenchymal and Tissue Stem Cell Committee of the International Society for Cellular Therapy (ISCT).
- Modulært designet til at være yderligere markører“ faldt ind”
- Indeholder præ-konjugerede og præ-titrerede cocktails af de ISCT-definerede positive ekspressionsmarkører (CD105 PerCP-Cy5.5/CD73 APC/CD90 FITC) og negativ ekspressionsmarkør
- Muliggør let tilføjelse af supplerende monoklonale antistoffer mod kritisk celleoverflademarkør
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 50 prøver |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Til reproducerbar flerfarvet fænotypning af MSC-udvidelser, FCM |
| Reaktivitet | ADN |